十二烷基苯磺酸 mixture ≥95.0% (by titrimetric analysis), soft type
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Alkylbenzenesulphonic acid, Laurylbenzenesulphonic acid
D0989-25G D0989-500G
TCIAD0989-25GEA 0 CNY
TCIAD0989-25G TCIAD0989-500G
十二烷基苯磺酸 mixture ≥95.0% (by titrimetric analysis), soft type
十二烷基苯磺酸
分子式: C₁₈H₃₀O₃S
分子量: 326.5
沸点: 315
溶点: 10
密度: 0.9
闪点: 211°C
MDL编号: MFCD00066677
CAS号: 68584-22-5
EINECS: 271-528-9
UN号: 2586
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Brown to Dark red clear liquid
Purity (Phase splitting method) min. 95.0 %
Neutralization Value 177.0 to 186.0
Petroleum ether soluble matter max. 2.5 %