叔十二烷基硫醇 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
D0971-25ML
D0971-500ML
TCIAD0971-25MLEA
0
CNY
TCIAD0971-25ML
TCIAD0971-500ML
叔十二烷基硫醇 ≥98.0% (通过滴定分析)
叔十二烷基硫醇
分子式:
C₁₂H₂₆S |
MDL编号:
MFCD00043233 CAS号: 25103-58-6 EINECS: 246-619-1 UN号: 3082 ADR: 9,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |