2,2'-Dithiodipropionic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D0946-25G D0946-5G
TCIAD0946-25GEA 0 CNY
TCIAD0946-25G TCIAD0946-5G
2,2'-Dithiodipropionic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,2'-Dithiodipropionic acid
分子式: C₆H₁₀O₄S₂
MDL编号: MFCD00059649
CAS号: 4775-93-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %