二甲基二硫代氨基甲酸钠 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 二甲基二硫代氨基甲酸
D0716-25G D0716-500G
TCIAD0716-25GEA 0 CNY
TCIAD0716-25G TCIAD0716-500G
二甲基二硫代氨基甲酸钠 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
二甲基二硫代氨基甲酸钠
分子式: C₃H₁₀NNaO₂S₂
分子量: 179.24 g/mol
MDL编号: MFCD00150729
CAS号: 128-04-1
EINECS: 204-876-7
UN号: 3077
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %