钛试剂二钠盐一水合物 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D0567-25G D0567-250G
TCIAD0567-25GEA 0 CNY
TCIAD0567-25G TCIAD0567-250G
钛试剂二钠盐一水合物 ≥98.0% (通过滴定分析)
钛试剂二钠盐一水合物
分子式: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
MDL编号: MFCD00007473
CAS号: 149-45-1
EINECS: 205-741-5
Merck Index: 14,09465