二乙基二硫代氨基甲酸锌 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
二乙基二硫代氨基甲酸
D0492-25G
D0492-500G
TCIAD0492-25GEA
0
CNY
TCIAD0492-25G
TCIAD0492-500G
二乙基二硫代氨基甲酸锌 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
二乙基二硫代氨基甲酸锌
分子式:
C₅H₁₁NS₂ 分子量: 361.90 g/mol |
MDL编号:
MFCD00064798 CAS号: 14324-55-1 EINECS: 238-270-9 UN号: 3077 ADR: 9 III |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 178.0 to 182.0 deg-C |