Zinc(II) dibutyldithiocarbamate 98,0 Titrimetric
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Dibutyldithiocarbamic Acid Zinc(II) Salt
D0227-25G D0227-500G
TCIAD0227-25GEA 0 CNY
TCIAD0227-25G TCIAD0227-500G
Zinc(II) dibutyldithiocarbamate 98,0 Titrimetric
Zinc(II) dibutyldithiocarbamate
分子式: C₉H₁₉NS₂
分子量: 474.12 g/mol
MDL编号: MFCD00067274
CAS号: 136-23-2
EINECS: 205-232-8
UN号: 3077
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Toluene faint turbidity