二苄基二硫代氨基甲酸钠 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
D0156-25G D0156-5G
TCIAD0156-25GEA 0 CNY
TCIAD0156-25G TCIAD0156-5G
二苄基二硫代氨基甲酸钠 ≥98.0% (通过滴定分析)
二苄基二硫代氨基甲酸钠
分子式: C₁₅H₁₅NS₂
MDL编号: MFCD00066462
CAS号: 55310-46-8
EINECS: 259-587-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b90b74306b66e1ca295172c0d2bba810bc93ed0&vid=b9df075251034b982fc763f0dfc36fb57a2dee63&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in EtOH almost transparency
Water (Vaporization methoed) max. 27.0 %
Sensitiveness to pass test