4,4′-二氨基二苯乙烯-2,2′-二磺酸 ≥94.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
D0121-25G D0121-500G
TCIAD0121-25GEA 0 CNY
TCIAD0121-25G TCIAD0121-500G
4,4′-二氨基二苯乙烯-2,2′-二磺酸 ≥94.0% (通过滴定分析)
4,4′-二氨基二苯乙烯-2,2′-二磺酸
分子式: C₁₄H₁₄N₂O₆S₂
MDL编号: MFCD00024946
CAS号: 81-11-8
Merck Index: 14,00595
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb128554864316219d6893ac190adfaa5a90b8cc&vid=cb128554864316219d6893ac190adfaa5a90b8cc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 94.0 %