2,3-二氨基丙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
D0115-25G D0115-5G
TCIAD0115-25GEA 0 CNY
TCIAD0115-25G TCIAD0115-5G
2,3-二氨基丙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
2,3-二氨基丙酸
分子式: C₃H₈N₂O₂
MDL编号: MFCD00012883
CAS号: 18635-45-5
EINECS: 242-467-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency