氨基甲酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 尿基烷
269310010 269310050 269312500
ACRO269310010EA 0 CNY
ACRO269310010 ACRO269310050 ACRO269312500
氨基甲酸甲酯 99%
氨基甲酸甲酯
分子式: C₂H₅NO₂
分子量: 75.07 g/mol
沸点: 176…177 °C (760 mmHg)
溶点: 54…56 °C
闪点: 93 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007964
CAS号: 598-55-0
EINECS: 209-939-2
Merck Index: 12,06115
现在订购
产品技术规格
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %