尿烷 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 乌拉坦, 氨甲酸乙酯, 氨基甲酸乙酯
325540500 325542500
ACRO325540500EA 0 CNY
ACRO325540500 ACRO325542500
尿烷 97%
尿烷
分子式: C₃H₇NO₂
分子量: 89.09 g/mol
沸点: 182…184 °C (760 mmHg)
溶点: 47…51 °C
闪点: 92 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007966
CAS号: 51-79-6
EINECS: 200-123-1
Merck Index: 12,10013
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥96.0 %