氨基甲酸叔丁酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Boc-胺
173450010 173450050
ACRO173450010EA 0 CNY
ACRO173450010 ACRO173450050
氨基甲酸叔丁酯 98%
氨基甲酸叔丁酯
分子式: C₅H₁₁NO₂
分子量: 117.15 g/mol
溶点: 105…109 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007962
CAS号: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥97.5 %