二乙烯三胺五乙酸, Supelco®
供应商: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ100
32319-100G-F 32319-500G-F
SIAL32319-100G-FEA 0 CNY
SIAL32319-100G-F SIAL32319-500G-F
二乙烯三胺五乙酸, Supelco®
二乙烯三胺五乙酸
分子式: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
溶点: 220…222 °C
密度: 1,558 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004289
CAS号: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07202