Z-Cys(Bzl)-OH 98,0 HPLC, T
供应商: TCI
Synonyms:
N-苄氧羰基-S-苄基-L-半胱氨酸, Nα-Z-S-苄基-L-半胱氨酸
C2614-5G
C2614-25G
TCIAC2614-5GEA
0
CNY
TCIAC2614-5G
TCIAC2614-25G
Z-Cys(Bzl)-OH 98,0 HPLC, T
Z-Cys(Bzl)-OH
分子式:
C₁₈H₁₉NO₄S 分子量: 345.41 g/mol |
MDL编号:
MFCD00004785 CAS号: 3257-18-9 EINECS: 221-855-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 96.0 to 100.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -44.0 to -48.0 deg (C=4、EtOH) |