氯氮平 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 8-氯-11-(4-甲基-1-哌嗪基)-5H-二苯并[b,e][1,4]-二氮杂草
C2547-1G C2547-100MG
TCIAC2547-1GEA 0 CNY
TCIAC2547-1G TCIAC2547-100MG
氯氮平 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
氯氮平
分子式: C₁₈H₁₉ClN₄
分子量: 326.83 g/mol
MDL编号: MFCD00153785
CAS号: 5786-21-0
EINECS: 227-313-7
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,02423
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C