Boc-Asp(OcHx)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: Boc-L-天冬氨酸-4-环己酯
C2535-5G C2535-25G
TCIAC2535-5GEA 0 CNY
TCIAC2535-5G TCIAC2535-25G
Boc-Asp(OcHx)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Boc-Asp(OcHx)-OH
分子式: C₁₅H₂₅NO₆
分子量: 315.37 g/mol
MDL编号: MFCD00061996
CAS号: 73821-95-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=2、DMF)