2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C2532-25G C2532-5G
TCIAC2532-25GEA 0 CNY
TCIAC2532-25G TCIAC2532-5G
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride
分子式: C₉H₉ClF₃NO
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00800224
CAS号: 127337-60-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %