Carnosic acid ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
C2488-100MG
C2488-20MG
TCIAC2488-100MGEA
0
CNY
TCIAC2488-100MG
TCIAC2488-20MG
Carnosic acid ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
Carnosic acid
分子式:
C₂₀H₂₈O₄ 溶点: 190°C 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD02259459 CAS号: 3650-09-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +182 to +195 deg (C=1, MeOH) |