2-氯-4-(三氟甲基)嘧啶 98,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Warning
C2467-1G C2467-5G
TCIAC2467-1GEA 0 CNY
TCIAC2467-1G TCIAC2467-5G
2-氯-4-(三氟甲基)嘧啶 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-氯-4-(三氟甲基)嘧啶
分子式: C₅H₂ClF₃N₂
分子量: 182.5310 g/mol
沸点: 60°C
闪点: 49°C
MDL编号: MFCD00115111
CAS号: 33034-67-2
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %