3-环己烯-1-甲醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
C2435-25G
C2435-250G
TCIAC2435-25GEA
0
CNY
TCIAC2435-25G
TCIAC2435-250G
3-环己烯-1-甲醇 ≥98.0% (通过GC)
3-环己烯-1-甲醇
分子式:
C₇H₁₂O 沸点: 100°C 闪点: 73°C |
MDL编号:
MFCD00001574 CAS号: 1679-51-2 EINECS: 216-847-6 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |