4-(2-Chloroethylsulphonyl)butyric acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C2428-25G C2428-5G
TCIAC2428-25GEA 0 CNY
TCIAC2428-25G TCIAC2428-5G
4-(2-Chloroethylsulphonyl)butyric acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
4-(2-Chloroethylsulphonyl)butyric acid
分子式: C₆H₁₁ClO₄S
CAS号: 121315-24-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %