氯[1,3-双(2,4,6-三甲苯基)咪唑-2-亚基]铜(I) ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
C2422-1G C2422-200MG
TCIAC2422-1GEA 0 CNY
TCIAC2422-1G TCIAC2422-200MG
氯[1,3-双(2,4,6-三甲苯基)咪唑-2-亚基]铜(I) ≥97.0% (通过滴定分析)
氯[1,3-双(2,4,6-三甲苯基)咪唑-2-亚基]铜(I)
分子式: C₂₁H₂₄ClCuN₂
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD15144833
CAS号: 873779-78-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %