α-环己基扁桃酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2-环己基-2-羟基-2-苯乙酸
C2393-25G
C2393-5G
TCIAC2393-25GEA
0
CNY
TCIAC2393-25G
TCIAC2393-5G
α-环己基扁桃酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
α-环己基扁桃酸
分子式:
C₁₄H₁₈O₃ 分子量: 234.30 g/mol 沸点: 135°C |
MDL编号:
MFCD00194543 CAS号: 4335-77-7 EINECS: 224-380-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 165.0 to 169.0 deg-C |