姜黄素 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C2302-25G C2302-5G
TCIAC2302-25GEA 0 CNY
TCIAC2302-25G TCIAC2302-5G
姜黄素 ≥97.0% (通过滴定分析)
姜黄素
分子式: C₂₁H₂₀O₆
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00008365
CAS号: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Merck Index: 14,02673
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 182.0 to 188.0 deg-C