7-氯-6-氟-1-环丙基-1,4-二氢-4-氧-3-喹啉羧酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Q-酸, 氟喹诺酮酸
C2293-25G C2293-5G
TCIAC2293-25GEA 0 CNY
TCIAC2293-25G TCIAC2293-5G
7-氯-6-氟-1-环丙基-1,4-二氢-4-氧-3-喹啉羧酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
7-氯-6-氟-1-环丙基-1,4-二氢-4-氧-3-喹啉羧酸
分子式: C₁₃H₉ClFNO₃
分子量: 281.6669 g/mol
MDL编号: MFCD00792458
CAS号: 86393-33-1
EINECS: 405-050-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %