双环辛烯氯化铑二聚体 ≥96.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
C2253-100MG C2253-500MG
TCIAC2253-100MGEA 0 CNY
TCIAC2253-100MG TCIAC2253-500MG
双环辛烯氯化铑二聚体 ≥96.0% (by titrimetric analysis)
双环辛烯氯化铑二聚体
分子式: C₃₂H₅₆Cl₂Rh₂
分子量: 717.51 g/mol
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00013287
CAS号: 12279-09-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %