Gimeracil ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
C2243-1G
C2243-5G
TCIAC2243-1GEA
0
CNY
TCIAC2243-1G
TCIAC2243-5G
Gimeracil ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Gimeracil
分子式:
C₅H₄ClNO₂ 溶点: 274°C |
MDL编号:
MFCD08458352 CAS号: 103766-25-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |