4-(4-Chlorophenyl)morpholine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
C2082-25G C2082-5G
TCIAC2082-25GEA 0 CNY
TCIAC2082-25G TCIAC2082-5G
4-(4-Chlorophenyl)morpholine ≥98.0% (通过GC)
4-(4-Chlorophenyl)morpholine
分子式: C₁₀H₁₂ClNO
MDL编号: MFCD09038510
CAS号: 70291-67-7
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C