(1ɑ,2ɑ,4ɑ)-1,2,4-Cyclohexanetricarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C2062-25G C2062-5G
TCIAC2062-25GEA 0 CNY
TCIAC2062-25G TCIAC2062-5G
(1ɑ,2ɑ,4ɑ)-1,2,4-Cyclohexanetricarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(1alpha,2alpha,4alpha)-1,2,4-Cyclohexanetricarboxylic acid
分子式: C₉H₁₂O₆
CAS号: 76784-95-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C