4-氰基-2-氟苯甲酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
C2051-1G C2051-5G
TCIAC2051-1GEA 0 CNY
TCIAC2051-1G TCIAC2051-5G
4-氰基-2-氟苯甲酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-氰基-2-氟苯甲酸
分子式: C₈H₄FNO₂
分子量: 165.12 g/mol
MDL编号: MFCD03094454
CAS号: 164149-28-4
UN号: 3439
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 213.0 to 219.0 deg-C