2-(4-Chlorophenyl)benzimidazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
C2027-1G C2027-5G
TCIAC2027-1GEA 0 CNY
TCIAC2027-1G TCIAC2027-5G
2-(4-Chlorophenyl)benzimidazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-(4-Chlorophenyl)benzimidazole
分子式: C₁₃H₉ClN₂
溶点: 303°C
MDL编号: MFCD00224359
CAS号: 1019-85-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %