4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮 ≥94.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
C1882-25G C1882-5G
TCIAC1882-25GEA 0 CNY
TCIAC1882-25G TCIAC1882-5G
4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮 ≥94.0% (通过GC)
4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮
分子式: C₅H₅ClO₃
沸点: 93°C
闪点: 129°C
MDL编号: MFCD07787494
CAS号: 80841-78-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %