3-氯-2,4(3H,5H)-呋喃二酮 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-氯季酮酸
C1810-25G C1810-5G
TCIAC1810-25GEA 0 CNY
TCIAC1810-25G TCIAC1810-5G
3-氯-2,4(3H,5H)-呋喃二酮 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-氯-2,4(3H,5H)-呋喃二酮
分子式: C₄H₃ClO₃
分子量: 134.52 g/mol
MDL编号: MFCD00134273
CAS号: 4971-55-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %