cis-1,4-Cyclohexanediamine ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Danger
|
C1798-25G
C1798-5G
TCIAC1798-25GEA
0
CNY
TCIAC1798-25G
TCIAC1798-5G
cis-1,4-Cyclohexanediamine ≥98.0% (通过滴定分析)
cis-1,4-Cyclohexanediamine
分子式:
C₆H₁₄N₂ 沸点: 90°C |
MDL编号:
MFCD08276323 CAS号: 15827-56-2 UN号: 2735 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |