1-Chloroethylcyclohexyl carbonate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
C1786-25G
C1786-250G
TCIAC1786-25GEA
0
CNY
TCIAC1786-25G
TCIAC1786-250G
1-Chloroethylcyclohexyl carbonate ≥98.0% (通过GC)
1-Chloroethylcyclohexyl carbonate
分子式:
C₉H₁₅ClO₃ 闪点: 84°C |
MDL编号:
MFCD04038149 CAS号: 99464-83-2 EINECS: 444-950-8 UN号: 1760 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |