(±)-反式-4-环己烯-1,2-二甲酸二乙酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
C1704-1G
C1704-5G
TCIAC1704-1GEA
0
CNY
TCIAC1704-1G
TCIAC1704-5G
(±)-反式-4-环己烯-1,2-二甲酸二乙酯 ≥97.0% (通过GC)
(±)-反式-4-环己烯-1,2-二甲酸二乙酯
分子式:
C₁₂H₁₈O₄ |
MDL编号:
MFCD06799457 CAS号: 5048-50-0 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |