2-Chloro-3-methoxypropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
C1688-25G C1688-5G
TCIAC1688-25GEA 0 CNY
TCIAC1688-25G TCIAC1688-5G
2-Chloro-3-methoxypropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
分子式: C₄H₇ClO₃
分子量: 138.55 g/mol
沸点: 155°C
MDL编号: MFCD03093624
CAS号: 2544-05-0
UN号: 3265
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %