卡托普利 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: N-[(S)-3-巯基-2-甲基丙酰基]-L-脯氨酸
C1580-25G C1580-5G
TCIAC1580-25GEA 0 CNY
TCIAC1580-25G TCIAC1580-5G
卡托普利 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
卡托普利
分子式: C₉H₁₅NO₃S
MDL编号: MFCD00168073
CAS号: 62571-86-2
EINECS: 263-607-1
Merck Index: 14,01774
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 110.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -125 to -134 deg (C=1, EtOH)