氯甲基苯砜 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
C1571-25G C1571-5G
TCIAC1571-25GEA 0 CNY
TCIAC1571-25G TCIAC1571-5G
氯甲基苯砜 ≥98.0% (通过GC)
氯甲基苯砜
分子式: C₇H₇ClO₂S
沸点: 130°C
MDL编号: MFCD00007551
CAS号: 7205-98-3
EINECS: 230-581-8