Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
C1546-25G
C1546-5G
TCIAC1546-25GEA
0
CNY
TCIAC1546-25G
TCIAC1546-5G
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate ≥98.0% (通过GC)
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
分子式:
C₇H₁₁NO₂ 沸点: 185°C |
MDL编号:
MFCD00034667 CAS号: 1572-98-1 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |