1-(2-Chloroethyl)naphthalene ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
C1490-25G C1490-5G
TCIAC1490-25GEA 0 CNY
TCIAC1490-25G TCIAC1490-5G
1-(2-Chloroethyl)naphthalene ≥95.0% (通过GC)
1-(2-Chloroethyl)naphthalene
分子式: C₁₂H₁₁Cl
沸点: 168°C
MDL编号: MFCD01321149
CAS号: 41332-02-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %