三(三苯基膦)羰基氢化铑
供应商: TCI
Synonyms: Carbonyltris(triphenylphosphine)rhodium(I) hydride, 羰酰二氢三(三苯基膦)铑(I), 羰基氢化三(三苯基磷)铑(I)
C1383-1G C1383-5G
TCIAC1383-1GEA 0 CNY
TCIAC1383-1G TCIAC1383-5G
三(三苯基膦)羰基氢化铑
三(三苯基膦)羰基氢化铑
分子式: C₅₅H₄₆OP₃Rh
分子量: 918.80 g/mol
溶点: 122°C
MDL编号: MFCD00151644
CAS号: 17185-29-4
EINECS: 241-230-3
Merck Index: 14,09758
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 70.50 to 72.60 %