1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene ≥96.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
|
Warning
|
C1289-1G
C1289-10G
TCIAC1289-1GEA
0
CNY
TCIAC1289-1G
TCIAC1289-10G
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene ≥96.0% (通过HPLC)
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene
分子式:
C₃₀H₁₇Cl |
MDL编号:
MFCD00012047 CAS号: 41105-35-5 EINECS: 255-220-1 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |