(3-氯-2-羟丙基)三甲基氯化铵 ∼65% 在水里
供应商: TCI
Warning
C1180-25ML C1180-500ML
TCIAC1180-25MLEA 0 CNY
TCIAC1180-25ML TCIAC1180-500ML
(3-氯-2-羟丙基)三甲基氯化铵 ∼65% 在水里
(3-氯-2-羟丙基)三甲基氯化铵
分子式: C₆H₁₅Cl₂NO
MDL编号: MFCD00055655
CAS号: 3327-22-8
EINECS: 222-048-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca7011b2981520bd8038b2384db09a3bbe40e6a5&vid=6dae42750d5660a466037c2c39e60bfe509f83e7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Argentmetric Titration) 65.0 to 73.0 w/w%
Concentration (Nonaqueous Titration) 65.0 to 73.0 w/w%
Water max. 35.0 %
pH 4.8 to 6.4 (50g/L, 25deg-C)