Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
C1144-25G C1144-500G
TCIAC1144-25GEA 0 CNY
TCIAC1144-25G TCIAC1144-500G
Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate ≥95.0% (通过滴定分析)
Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate
分子式: C₃H₇ClO₄S
MDL编号: MFCD00013378
CAS号: 126-83-0
EINECS: 204-807-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %