Comanic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C1104-1G C1104-25G C1104-5G
TCIAC1104-1GEA 0 CNY
TCIAC1104-1G TCIAC1104-25G TCIAC1104-5G
Comanic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
Comanic acid
分子式: C₆H₄O₄
MDL编号: MFCD00059958
CAS号: 499-05-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %