Carbazole-9-carbonyl chloride ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C1031-1G C1031-25G C1031-5G
TCIAC1031-1GEA 0 CNY
TCIAC1031-1G TCIAC1031-25G TCIAC1031-5G
Carbazole-9-carbonyl chloride ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
Carbazole-9-carbonyl chloride
分子式: C₁₃H₈ClNO
MDL编号: MFCD00059689
CAS号: 73500-82-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C