Methyl-3-(4-methoxycarbonylphenyl)propionate ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
C1029-25G C1029-5G
TCIAC1029-25GEA 0 CNY
TCIAC1029-25G TCIAC1029-5G
Methyl-3-(4-methoxycarbonylphenyl)propionate ≥97.0% (通过滴定分析)
分子式: C₁₂H₁₄O₄
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00059305
CAS号: 40912-11-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 97.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C