2-氰基-3,3-二苯基丙烯酸异辛酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
C0968-25G
C0968-500G
TCIAC0968-25GEA
0
CNY
TCIAC0968-25G
TCIAC0968-500G
2-氰基-3,3-二苯基丙烯酸异辛酯 ≥98.0% (通过GC)
2-氰基-3,3-二苯基丙烯酸异辛酯
分子式:
C₂₄H₂₇NO₂ 沸点: 218°C 溶点: –10°C 闪点: 203°C |
MDL编号:
MFCD00059260 CAS号: 6197-30-4 EINECS: 228-250-8 Merck Index: 14,06756 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |